missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Titramax 100

Gentle model with a 1.5 mm shaking orbit.

Marque:  Heidolph™ 544-11200-02

901.81 CHF valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 17353470

  • 1110.00CHF / 1 pièce
Soldes de fin d'année sur les équipements
Utilisez le code promo 24121 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 24-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • This shaker is particularly suitable for processes in which cell cultures must be kept in gentle motion.
  • The nutrients are excellently distributed. This is guaranteed by the 1.5 mm shaker orbit and a speed range of 150 to 1350 rpm.
  • The integrated timer can be set for up to 120 minutes; an acoustic signal sounds when the interval has expired.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

230 V
Prise CH
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis