Learn More
IKA™ Agitateur de laboratoire numérique Eurostar

Réglage automatique de la vitesse d’agitation grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses comprise entre 0 / 30 et 2000 tr/min. L’agitateur numérique IKATM Eurostar est équipé de circuits de sécurité pour assurer l’arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge. Les variations sont réglées pour garantir une vitesse constante même en cas de modification de la viscosité de l’échantillon.
Marque: IKA™ 0004442000
821.06 EUR valable jusqu'au 2025-07-31
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Agitateur de laboratoire conçu pour les tâches simples d’agitation.- Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses comprise entre 0 / 30 et 2000 tr/min.
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge.
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe et de la vitesse souhaitée est maintenue et les variations sont réglées automatiquement pour garantir une vitesse constante même en cas de modification de la viscosité de l’échantillon.
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur

Spécification
0/30 à 2 000 tr/min | |
Numérique | |
208 mm | |
248 mm | |
86 mm | |
DIN EN 60529 | |
EUROSTAR 20 Digital | |
20 Ncm | |
10 000 mPas |
15 L | |
100/115/230 V | |
11 mm | |
16 mm | |
50/60 Hz | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique | |
IP40 | |
Agitateur | |
4,4 kg |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.